Merck
Y906921
Sigma-Aldrich
シリンダー
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 75 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
Note: This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
物質
stainless steel
品質水準
パラメーター
1800 psi max. pressure
外径 × 内径 × L
1.5 in. × 1.275 in. × 5.25 in.
キャパシティ
75 mL
壁厚
0.1125 in.
重量
393 g
フィッティング
1/4 in. NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Do these cylinders come with an attached valve to connect with other fittings and release the gas? There is a plan to order labeled isotope gas with these.
    1 回答
    1. The cylinder has a 1/4 in. NPT (National Pipe Tapered) fitting and is not sold as a stand-alone product, but it is included with bulk gas product orders.
      役に立ちましたか?
  2. Do these cylinders come with a valve attached to connect with other fittings and release the gas? We will be ordering labeled isotope gas with these. 
    1 回答
    1. This cylinder has a 1/4 in. NPT (National Pipe Tapered) fitting. It is worth noting that this item is not sold as a stand-alone product, it is included with our bulk gas product orders.