Merck
Y906557
Sigma-Aldrich
シリンダー
lecture bottle, stainless steel, 1/4 in. NPT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12142200
NACRES:
NA.12
Note: This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
物質
stainless steel
品質水準
パラメーター
1800 psi max. pressure
外径 × 内径 × L
2 in. × 1.86 in. × 11.625 in.
キャパシティ
450 mL
壁厚
0.07 in.
重量
777 g
フィッティング
1/4 in. NPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)