Merck
WHA10534321
Whatman® protein saver card accessories
Foil barrier reusable bags, pack of 100 ea
別名:
Z699527
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10534321
Whatman Article No. 28416623 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These bags effectively safeguard contents from moisture and contaminants while ensuring easy access.
特徴および利点
  • Foil bag with size 3.875” × 5.6875” and zipper to close.
  • Suitable for use with Whatman 903 cards.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)