The pouches can be vacuum sealed. Prior to vacuum sealing ensure that the items in the bag do not have any sharp points that could puncture the film.
おすすめの製品
詳細
熱シール可。空気、光、または水分に反応しやすい試薬、香りが強い生成物の保管に有用で、漏れがある瓶を一時的に保管するにも便利です。 推奨する熱シール条件:350°F(178°C)、40 psi、1秒
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック