Merck
WHAWB100014
QIAcard Bloodstain non-indicating FTA cards
pack of 100 cards
別名:
Z719838, 血液染色カード
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Qiagen WB100014
包装
pack of 100 cards
適合性
suitable for (collection and transport of blood and bodily fluids)
関連するカテゴリー
詳細
Whatman血液カード
血液および体液の採集および輸送用に非FTA吸収濾紙を内蔵しています。標本の短期間処理およびタンパク質または代謝物研究を目的としています。核酸の長期保存には、WhatmanのFTAカードが推奨されます。サンプルエリアは4つあり、カード1枚につき最高500 μLの全血を採集できます。同一の標本に複数の用途がある場合、または1枚のカードに複数の標本を採集する場合に便利です。異なるサンプルを個別に処理できます。
特徴および利点
  • 吸水濾紙を原料
  • 血液および体液の収集および輸送用にデザイン
  • 保護カバー付き
  • 標本の短時間処理用にデザイン
  • 効率的なサンプル収集が可能
  • サンプル容量125 μL/スポットまたは500 μL/カード
その他情報
Field of Use : For internal research use only
法的情報
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.