Merck
WHA10477602
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
PZ 001 tweezers, stainless steel
別名:
Z751979
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pk of 1
メーカー/製品名
Whatman 10477602
Whatman Article No. 28415991 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The stainless-steel forceps with smooth angled jaws (104 mm long) are excellent for handling membrane filters.
特徴および利点
  • They are autoclavable and can be flame sterilized with ethanol.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)