サイズを選択してください
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- 滅菌ろ過
- バッファーろ過
- 組織培養培地ろ過
- PFAS分析試験(LC-MS)用サンプルろ過
Other Notes
- 生物保持:微生物
- 作用機序:ろ過(サイズ排除)
- 用途:一般的なラボでのろ過
- 使用目的:生物的汚染物質の保持または除去
- 使用方法:孔径が0.2 μm(またはそれ以下)のメンブレンによる液体の滅菌ろ過により、細菌、カビ、および酵母などの生物的汚染物質を効果的に除去します。 より大きい生物的汚染物質を選択的に保持するために、孔径が0.45 μm(またはそれ以上)のメンブレンによる液体ろ過を用いれば、微生物を捕捉してその増殖をサポートし、さらに培養と分析が行えます。
- 保管について:乾燥した場所で保管してください
- 廃棄について:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| description Millipore Express®, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, Triton™-free | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1 | description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for liquid monitoring |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 75 % porosity, 0.22 μm pore size | pore size 79 % porosity, 0.45 μm pore size | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 47 mm | diam. 37 mm |
| parameter 15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi) | parameter 2 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 18 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 60 mL/min-cm2 water flow rate, 4 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Millipore Express® | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| material polyethersulfone membrane, plain filter, white filter | material white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, cellulose membrane |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PESメンブレンフィルター、0.22 μm孔径