Merck
W523704
Sigma-Aldrich
Rose oil,Turkish
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
Rosa spp.
由来
France origin
屈折率
n20/D 1.4570
密度
0.861 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
oily; rose
特徴および利点
A fragrance material extracted from "Mon" rose flowers grown in northeastern Thailand utilizing a state-of-the-art technology wherby oils are prepared at ambient temperature and without the use of high vacuum, alcohol or hexane. The clear dark red mobile liquid possesses the aroma properties of fresh rose blossom. Mon Rose Oil is insoluble in water, and soluble in ethanol and vegetable oils.
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W523704-SAMPLE:
W523704-VAR:
W523704-100G:
W523704-25G:
W523704-1KG:
W523704-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 82-82 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)