由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
密度
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity
SMILES記法
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI Key
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W519308-VAR:
W519308-1KG:
W519308-SAMPLE:
W519308-9KG:
W519308-4KG:
W519308-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック