Merck
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
別名:
Filbertone, Hazelnut ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥28,400
25 G
¥50,300
100 G
¥155,000
¥28,400
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥28,400
25 G
¥50,300
100 G
¥155,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
FEMA番号:
3761
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.139
NACRES:
NA.21
官能:
hazelnut; nutty
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
由来生物:
botanical
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
¥28,400
出荷予定日2025年4月09日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; nutty
SMILES記法
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI Key
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W376177-BULK-K:
W376177-VAR-K:
W376177-25G-K:
W376177-100G-K:
W376177-5G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)