Merck
W374806
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24O3
CAS番号:
分子量:
228.33
FEMA番号:
3748
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.551
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
光学活性
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
bp
142 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
alcohol; minty
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
InChI Key
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいを感じます。
25 ppmで味覚を感じる
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W374806-BULK:
W374806-100G:
W374806-SAMPLE:
W374806-VAR:
W374806-5KG:
W374806-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)