Merck
W352101
Sigma-Aldrich
プロピルメルカプタン
≥97%
別名:
1-プロパンチオール, n-プロピルメルカブタン, メルカブタンC3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
76.16
FEMA番号:
3521
Beilstein:
1696860
EC Number:
欧州評議会番号:
11816
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.071
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
2.54 (vs air)
蒸気圧
122 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
onion; alliaceous
SMILES記法
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Propyl mercaptan is a volatile sulfur compound that is reported to occur in onion, potato and wine.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W352101-1KG-K:4548173978673
W352101-SAMPLE:
W352101-VAR-K:
W352101-BULK-K:
W352101-SAMPLE-K:
W352101-1KG:
W352101-BULK:
W352101-2KG-K:4548173978680
W352101-VAR:
W352101-2KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food flavors and odors, volatile sulfur compounds in potatoes.
Gumbmann MR & Burr HK.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 12(5), 404-408 (1964)
Estimation of volatile sulphur compounds in beer.
Walker MD
Journal of the Institute of Brewing, 98(4), 283-287 (1992)
An improved gas chromatographic method for the detection and quantitation of mercaptans in blood.
H A Mardini et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 113(1), 35-41 (1981-06-02)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
E Meschkat et al.
Chemical research in toxicology, 14(1), 110-117 (2001-02-15)
The potent skin sensitizers hex-1-ene- and hexane-1,3-sultone have been synthesized isotopically labeled with (13)C at reactive sites. The reactivity of 2-[(13)C]- and 3-[(13)C]hex-1-ene-1,3-sultones and of 3-[(13)C]hexane-1,3-sultone toward a series of model nucleophiles for protein amino acid residues, i.e., butylamine, diethylamine