Merck
W364118
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-decenoate
≥95%, stabilized, FG
別名:
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
198.30
FEMA番号:
3641
EC Number:
欧州評議会番号:
10577
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.283
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; citrus
SMILES記法
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
InChI Key
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W364118-5KG-K:
W364118-100G-K:
W364118-SAMPLE-K:
W364118-VAR-K:
W364118-5KG:
W364118-100G:
W364118-VAR:
W364118-BULK:
W364118-SAMPLE:
W364118-1KG-K:
W364118-1KG:
W364118-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)