Merck
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-エタンジチオール
≥98%
別名:
1,2-ジメルカプトエタン, エチレンメルカプタン, ジチオグリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
94.20
FEMA番号:
3484
Beilstein:
505946
EC Number:
欧州評議会番号:
11467
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.066
グレード
Kosher
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
4.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
密度
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W348406-SAMPLE:
W348406-5KG:
W348406-SAMPLE-K:
W348406-100G-K:
W348406-BULK-K:
W348406-1KG:
W348406-5KG-K:
W348406-BULK:
W348406-100G:
W348406-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid