Merck
W338303
Sigma-Aldrich
2-Pentylpyridine
≥97%, FG
別名:
2-Amyl pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15N
CAS番号:
分子量:
149.23
FEMA番号:
3383
EC Number:
欧州評議会番号:
11412
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.06
NACRES:
NA.21
製品W338303は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
102-107 °C (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; herbaceous
SMILES記法
CCCCCc1ccccn1
InChI
1S/C10H15N/c1-2-3-4-7-10-8-5-6-9-11-10/h5-6,8-9H,2-4,7H2,1H3
InChI Key
HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W338303-SAMPLE:
W338303-1KG:
W338303-100G:
W338303-VAR:
W338303-25G:
W338303-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yeşim Karademir et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 121, 919-925 (2019-05-22)
This study aimed to investigate lipid derived formations of decadien-1-amine, 2-pentylpyridine, and acrylamide in potato chips during frying. 2,4-Decadienal, a lipid derived carbonyl, was monitored in repeatedly used sunflower oil at different thermoxidation levels (0, 6, 12, 18, 24 h at