由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
色
light yellow to orange, darkens over time
屈折率
n20/D 1.5070 (lit.)
bp
67 °C/10 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
almond; caramel; cocoa; nutty; brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
IEMMBWWQXVXBEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
W316318-1KG-K:4548173975481
W316318-BULK-K:
W316318-2KG:
W316318-5KG-K:4548173975498
W316318-VAR:
W316318-BULK:
W316318-10KG-K:4548173975474
W316318-VAR-K:
W316318-SAMPLE:
W316318-10KG:
W316318-5KG:
W316318-1KG:
W316318-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック