Merck
W332700
Sigma-Aldrich
2-アセチル-3,5(6)-ジメチルピラジン、異性体混合物
≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O
CAS番号:
分子量:
150.18
FEMA番号:
3327
EC Number:
欧州評議会番号:
11294
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.055
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
70 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; nutty; roasted
SMILES記法
CC(=O)c1ncc(C)nc1C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-5-4-9-8(7(3)11)6(2)10-5/h4H,1-3H3
InChI Key
UCGOSAWBWFUKDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W332700-1KG-K:4548173920733
W332700-100G-K:4548173920726
W332700-VAR-K:
W332700-BULK-K:
W332700-SAMPLE-K:
W332700-25G-K:4548173920740
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)