由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
bp
220 °C (lit.)
mp
88-93 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
bread; coumarin; licorice; musty; nutty; walnut
SMILES記法
CC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO/c1-5(8)6-3-2-4-7-6/h2-4,7H,1H3
InChI Key
IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl 2-pyrrolyl ketone, CAS Registry Number 1072-83-9.: This research presents a safety assessment of methyl 2-pyrrolyl ketone for its use in fragrances, highlighting its toxicological profile and regulatory considerations (Api AM, Belsito D, Botelho D, et al., 2024, Api et al., 2024).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W320218-BULK-K:
W320218-SAMPLE-K:
W320218-BULK:
W320218-1KG-K:4548173975900
W320218-5KG:
W320218-VAR-K:
W320218-5KG-K:4548173975917
W320218-1KG:
W320218-100G-K:4548173975894
W320218-SAMPLE:
W320218-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック