Merck
108707
Sigma-Aldrich
2-メチル-3-ペンタノン
97%
別名:
エチルイソプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,250
25 G
¥16,100
¥7,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,250
25 G
¥16,100
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOC2H5
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1698849
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,250
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
113 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
HYTRYEXINDDXJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-メチル-3-ペンタノンは、リチウム2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジドによるケトンエノール化の立体化学の研究に使用できる可能性があります。[1]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
108707-5G:
108707-VAR:
108707-25G:
108707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of lithium salts on the stereochemistry of ketone enolization by lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide (LiTMP). A convenient method for highly E-selective enolate formation.
Hall PL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 113(25), 9571-9574 (1991)
Catherine E Garner et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 21(8), 1675-1688 (2007-02-23)
Little is known about the volatile organic compounds (VOCs) in feces and their potential health consequences. Patients and healthcare professionals have observed that feces often smell abnormal during gastrointestinal disease. The aim of this work was to define the volatiles
Profile of volatile metabolites in human urine.
A Zlatkis et al.
Clinical chemistry, 17(7), 592-594 (1971-07-01)