Merck
W326402
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
別名:
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
3264
EC Number:
欧州評議会番号:
2297
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.137
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥93%
含みます
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
orange; citrus
SMILES記法
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
InChI Key
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cis-4-decenal is a compound used as a flavoring agent in food products due to its strong, pungent odor (1). The compound enhances the flavor of foods by imparting a savory aroma (2).
アプリケーション
cis-4-Decenal is:·
  • one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas [1].
  • Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel [2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W326402-100G-K:
W326402-VAR-K:
W326402-100G:
W326402-SAMPLE-K:
W326402-25G-K:
W326402-BULK:
W326402-1KG:
W326402-BULK-K:
W326402-1KG-K:
W326402-25G:
W326402-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Key aroma compounds of Chinese dry-cured Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius) and their potential metabolic mechanisms
Wu S, et al.
Food Chemistry, 342, 128381-128381 (2021)
Volatile composition of Fu-brick tea and Pu-erh tea analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Shi J, et al.
LWT--Food Science and Technology, 103, 27-33 (2019)