Merck
W488401
Sigma-Aldrich
6-メチル-5-ヘプテン-2-オール
greener alternative
natural, ≥95%, FG
別名:
Coriander heptenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
128.21
FEMA番号:
4884
Beilstein:
1720072
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
02.124
NACRES:
NA.21
官能:
coriander; green; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
由来生物:
botanical
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
78 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
coriander; green; sweet
SMILES記法
CC(O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5,8-9H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W488401-SAMPLE-K:
W488401-VAR-K:
W488401-100G-K:4548173360966
W488401-1KG-K:4548173360973
W488401-BULK-K:
W488401-BULK:
W488401-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)