Merck
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazine
FG
別名:
メチル ピラジニル スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2S
CAS番号:
分子量:
126.18
FEMA番号:
3231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.034
NACRES:
NA.21
官能:
hazelnut; musty; nutty
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
フォーム
solid
mp
42.5-45.5 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
hazelnut; musty; nutty
SMILES記法
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChI Key
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)