Merck
W321303
Sigma-Aldrich
trans-2-ノネナール
≥95%, FG
別名:
E)-2-ノネナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
140.22
FEMA番号:
3213
EC Number:
欧州評議会番号:
733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.072
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; citrus
SMILES記法
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI Key
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランス-2-ノネナールはキュウリに特徴的な揮発性フレーバー化合物です。[1][2] この化合物はジャガイモ[3]、ニンジンの根[4]、アプリコットなどにも含まれています。[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W321303-SAMPLE:
W321303-4KG:
W321303-1KG-K:4548173975993
W321303-1KG:
W321303-BULK:
W321303-VAR-K:
W321303-200G:
W321303-SAMPLE-K:
W321303-4KG-K:
W321303-BULK-K:
W321303-200G-K:4548173976006
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The formation of cis-3-nonenal, trans-2-nonenal and hexanal from linoleic acid hydroperoxide isomers by a hydroperoxide cleavage enzyme system in cucumber (Cucumis sativus) fruits.
Galliard T, et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 441(2), 181-192 (1976)
Inactivation of pathogenic bacteria by cucumber volatiles (E, Z)-2, 6-nonadienal and (E)-2-nonenal.
Cho MJ, et al.
Journal of Food Protection, 67(5), 1014-1016 (2004)
Identification of some volatile compounds from cucumber.
Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(4), 717-718 (1974)
M Spite et al.
British journal of pharmacology, 158(4), 1062-1073 (2009-05-09)
Inflammation is associated with oxidative stress and local generation of lipid peroxidation-derived aldehydes, such as 4-hydroxy-trans-2-nonenal (HNE). In most tissues, HNE is readily conjugated with glutathione and presently it is unknown whether glutathionyl-HNE (GS-HNE) plays a functional role in inflammation.
Sanjay Srivastava et al.
Methods in enzymology, 474, 297-313 (2010-07-09)
Oxidation of lipids generates large quantities of highly reactive alpha,beta-unsaturated aldehydes (enals). Enals and their protein adducts accumulate in the tissues of several pathologies. In vitro, low concentrations of enals such as HNE (4-hydroxy trans-2-nonenal) affect cell signaling whereas high