由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; onion; pungent; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CSCc1ccco1
InChI
1S/C6H8OS/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
SKSFHXVDHVKIBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- RIFM 香料成分の安全性評価、フルフリルメチルスルフィイド、CAS 登録番号 1438-91-1:この論文では、フルフリルメチルスルフィイドの安全性評価を提示し、香料の主要成分として同定し、その毒性学的プロファイルと安全使用レベルを調査しています(Api et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316008-100G:
W316008-1KG-K:4548173975443
W316008-SAMPLE:
W316008-VAR-K:
W316008-25G-K:
W316008-1KG:
W316008-SAMPLE-K:
W316008-BULK-K:
W316008-100G-K:4548173975436
W316008-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック