Merck
W270318
Sigma-Aldrich
2-焦性粘液酸メチル
≥98%, FG
別名:
ピロ粘液酸メチル, メチル フラン-2-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
FEMA番号:
2703
Beilstein:
111110
EC Number:
欧州評議会番号:
358
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.002
NACRES:
NA.21
官能:
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
SMILES記法
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
InChI Key
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチル-2-フロ酸塩は、テキーラ、オクラ、ベリーカクタス、およびクロフサスグリジュースに含まれる揮発性香味化合物の1つとして特定されています。
アプリケーション
2-フロ酸メチルは高価値化合物であり、精密化学、芳香剤、香味産業に利用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W270318-5KG-K:4548173972060
W270318-25KG:
W270318-1KG-K:4548173972053
W270318-SAMPLE:
W270318-SAMPLE-K:
W270318-5KG:
W270318-100G:
W270318-1KG:
W270318-100G-K:4548173972046
W270318-VAR-K:
W270318-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetic study of lipase-catalyzed esterification of furoic acid to methyl-2-furoate
Zhang Y, et al.
Biochemical Engineering Journal, 161, 107587-107587 (2020)
Oxidative esterification of furfural by Au nanoparticles supported CMK-3 mesoporous catalysts
Radhakrishnan R, et al.
Applied Catalysis A: General, 545, 33-43 (2017)
Effect of maturity stage and storage on flavor compounds and sensory description of berrycactus (Myrtillocactus geometrizans).
Alejandro Vazquez?Cruz M, et al.
Journal of Food Science, 77(4) (2012)
Influence of thermal treatment on black currant (Ribes nigrum L.) juice aroma.
Varming C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(25), 7628-7636 (2004)
Generation of Maillard compounds from inulin during the thermal processing of Agave tequilana Weber Var. azul.
Mancilla-Margalli NA & Lopez MG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(4), 806-812 (2002)