Merck
W248908
Sigma-Aldrich
2-フルアルデヒド
≥98%, FCC, FG
別名:
フラン-2-カルボキシアルデヒド, フルフラール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥13,900
5 KG
¥33,500
25 KG
¥52,800
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥13,900
5 KG
¥33,500
25 KG
¥52,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
FEMA番号:
2489
Beilstein:
105755
EC Number:
欧州評議会番号:
2014
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.018
NACRES:
NA.21
¥13,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
蒸気密度
3.31 (vs air)
蒸気圧
13.5 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
19.3 %
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
almond; baked; bread; woody; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI Key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 再生可能資源由来のフルフラール系化学物質の分子間ディールス・アルダー環化付加反応:アルケンとの反応におけるフルフラールの位置および立体選択性に焦点を当て、バイオベースポリマーの開発におけるその潜在的可能性を強調しています(Galkin and Ananikov, 2021)。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W248908-BULK-K:
W248908-240KG:
W248908-VAR-K:
W248908-1KG:
W248908-10KG:
W248908-SAMPLE:
W248908-5KG-K:4548173969947
W248908-1KG-K:4548173969923
W248908-10KG-K:
W248908-SAMPLE-K:
W248908-25KG:
W248908-1DRUM-K:
W248908-5KG:
W248908-25KG-K:4548173969930
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arvind H Jadhav et al.
Bioresource technology, 132, 342-350 (2013-02-26)
Acidity modified silver exchanged silicotungstic acid (AgSTA) catalyst was prepared and characterized by X-ray diffraction, FT-IR spectroscopy, Raman spectroscopy, FT-IR pyridine adsorption, SEM imaging, EDX mapping, and antimicrobial activity was also tested. The catalytic activity was evaluated for the dehydration
Gang Cao et al.
Food chemistry, 140(1-2), 273-279 (2013-04-13)
The aim of this study was to investigate the protective effect of 5-HMF on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) injured by high glucose in vitro, and the mechanism underlying this process. Our results demonstrated that high glucose-induced oxidative stress
Tim Ståhlberg et al.
ChemSusChem, 4(4), 451-458 (2011-01-29)
The synthesis of 5-(hydroxymethyl)furfural (HMF) in ionic liquids is a field that has grown rapidly in recent years. Unique dissolving properties for crude biomass in combination with a high selectivity for HMF formation from hexose sugars make ionic liquids attractive
Vinit Choudhary et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 3997-4006 (2013-02-26)
5-(Hydroxymethyl)furfural (HMF) and levulinic acid production from glucose in a cascade of reactions using a Lewis acid (CrCl3) catalyst together with a Brønsted acid (HCl) catalyst in aqueous media is investigated. It is shown that CrCl3 is an active Lewis
Lilong Zhou et al.
Bioresource technology, 129, 450-455 (2012-12-26)
A new kind of bifunctional ionic liquid catalysts was synthesized to degrade microcrystalline cellulose in [BMIM]Cl at atmospheric pressure. The effects of reaction temperature, amount of catalysts, reaction time, ionic liquid purity and cellulose concentration on conversion were investigated. At