Merck
W315214
Sigma-Aldrich
3-エチル-2-ヒドロキシ-2-シクロペンテン-1-オン 溶液
50 wt. % in propylene glycol, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
FEMA番号:
3152
欧州評議会番号:
759
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.057
EC Index Number:
2446065
NACRES:
NA.21
製品W315214は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
濃度
50 wt. % in propylene glycol
屈折率
n20/D 1.475
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; maple; sweet
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F
引火点(℃)
107 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W315214-5KG:
W315214-1KG-K:
W315214-100G-K:
W315214-BULK-K:
W315214-SAMPLE:
W315214-VAR-K:
W315214-5KG-K:
W315214-100G:
W315214-SAMPLE-K:
W315214-1KG:
W315214-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)