Merck
HS120115
Mega Rack® tube rack
double, for 13-16 mm tubes, blue
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥15,880
¥15,880
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥15,880
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
¥15,880
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 240 x 10 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120115
サイズ
673x267x90 mm
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
法的情報
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)