Merck
W244708
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
≥98%, FCC, FG
別名:
Ethyl pelargonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7COOC2H5
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
2447
Beilstein:
1759169
EC Number:
欧州評議会番号:
388
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.107
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.08 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
oily; fruity; nutty
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244708-VAR-K:
W244708-1KG-K:4548173969541
W244708-20KG:
W244708-20KG-K:4548173969558
W244708-9KG:
W244708-SAMPLE:
W244708-1KG:
W244708-500G:
W244708-BULK-K:
W244708-SAMPLE-K:
W244708-9KG-K:4548173969565
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3