Merck
258601
Sigma-Aldrich
バニリンアセタート
98%
別名:
酢酸4-ホルミル-2-メトキシフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H3-4-(CHO)-2-OCH3
CAS番号:
分子量:
194.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ホウ素ナトリウムを用いた酢酸バニリンの化学選択的還元が報告されています
アプリケーション
酢酸バニリンは以下の化合物の調製で使用されてきました:
  • 2-ニトロホモバニリン酸
  • 2-酢酸ニトロバニルジン
  • 2-ニトロ-3,4-ジメトキシベンズアルデヒド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
258601-250G:
258601-VAR:
258601-BULK:
258601-50G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New synthesis of 2, 3-dimethoxy-5-methyl-1, 4-benzoquinone and hexahydrocoenzyme Q4 chromanol.
Weinstock LM, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 12(1), 154-155 (1967)
The discovery-oriented approach to organic chemistry. 6. Selective reduction in organic chemistry: Reduction of aldehydes in the presence of esters using sodium borohydride.
Baru AR and Mohan RS
Journal of Chemical Education, 82(11), 1674-1674 (2005)
Azlactones and phenylacetic acids derived from the 2-nitro-derivatives of vanillin, isovanillin, and veratraldehyde.
S F MacDONALD
Journal of the Chemical Society, 174, 376-378 (1948-03-01)