W304700
酢酸テルピニル
≥95% (mixture of isomers)
別名:
(±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer, (±)-2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)isopropyl acetate
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95% (mixture of isomers)
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; citrus; spicy
SMILES記法
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
InChI Key
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
Jan Code
W304700-10KG-K:
W304700-BULK-K:
W304700-SAMPLE:
W304700-5KG-K:
W304700-1KG-K:
W304700-1KG:
W304700-VAR-K:
W304700-10KG:
W304700-5KG:
W304700-BULK:
W304700-SAMPLE-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)