由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
1 mmHg ( 102 °C)
アッセイ
≥97%
bp
245-246 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; creamy; acidic; sweet; vanilla
SMILES記法
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W262706-25KG-K:4548173971148
W262706-BULK-K:
W262706-5KG:
W262706-SAMPLE:
W262706-VAR-K:
W262706-10KG-K:4548173971124
W262706-1KG:
W262706-1KG-K:4548173971131
W262706-5KG-K:4548173971155
W262706-100KG-K:
W262706-SAMPLE-K:
W262706-10KG:
W262706-1DRUM-K:
W262706-25KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック