Merck
W296000
Sigma-Aldrich
Propyl isovalerate
natural (US), ≥98%, FG
別名:
Propyl 3-methylbutanoate, Propyl 3-methylbutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COO(CH2)2CH3
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2960
Beilstein:
1747146
EC Number:
欧州評議会番号:
443
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.448
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; sweet
SMILES記法
CCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
LSJMDWFAADPNAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Natural occurence: Apple, banana, gruyere cheese and jackfruit
アプリケーション
The non-specific fruitiness of this compound makes it a good fit for many types of fruit flavors, including apple, banana, blueberry, pear, peach, grape, strawberry, pineapple and tropicals like jackfruit and durian. These same notes will also add to the fruity complex of aged cheese like Parmesan, Asiago, and Romano.
生物化学的/生理学的作用
Odor at 1%
Taste at 5-10ppm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W296000-BULK-K:
W296000-VAR-K:
W296000-SAMPLE-K:
W296000-100G-K:4548173340661
W296000-1KG-K:4548173340685
W296000-500G-K:4548173340692
W296000-10KG-K:4548173340678
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(4), 50-50 (2014)