Merck
W292419
Sigma-Aldrich
プロピオン酸
greener alternative
natural, 99%, FG
別名:
プロパニル酸, プロパン酸, 酸C3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥15,200
1 KG
¥31,500
5 KG
¥226,000
¥15,200
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥15,200
1 KG
¥31,500
5 KG
¥226,000
About This Item
化学式:
CH3CH2COOH
CAS番号:
分子量:
74.08
FEMA番号:
2924
Beilstein:
506071
EC Number:
欧州評議会番号:
3c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
8.003
NACRES:
NA.21
官能:
dairy; acidic; pungent
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
¥15,200
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 178.1010
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
2.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
955 °F
expl. lim.
12.1 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
soluble
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
dairy; acidic; pungent
SMILES記法
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI Key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピオン酸は、細菌発酵によって反芻動物の第一胃で形成される揮発性脂肪酸(VFA)[1]です。[2]
プロピオン酸(PA)は天然のカルボン酸で、安定、安価、安全なことから優れた原料であり、さらには食品添加物としても用いることができます。 [3]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品はバイオ製品であり、グリーンケミストリーの原則“危険有害性の低い化学合成”および“再生可能な原料の使用”における主な改善を表しています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W292419-SAMPLE:
W292419-100G-K:4548173952314
W292419-1KG:
W292419-5KG-K:4548173952338
W292419-BULK-K:
W292419-1KG-K:4548173952321
W292419-100G:
W292419-5KG:
W292419-1DRUM-K:
W292419-VAR-K:
W292419-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interconversions and production of volatile fatty acids in the sheep rumen.
Bergman EN, et al.
The Biochemical Journal, 97(1), 53-58 (1965)
Metabolism of propionic acid in animal tissues I. Enzymatic conversion of propionate to succinate.
Flavin M & Ochoa S.
The Journal of Biological Chemistry, 229(2), 965-979 (1957)
Nucleophilic ?-Carbon Activation of Propionic Acid as a 3-Carbon Synthon by Carbene Organocatalysis
Jin, Zhichao, et al.
Chemistry?A European Journal , 21 (26), 9360-9363 (2015)
Biological effects of propionic acid in humans; metabolism, potential applications and underlying mechanisms
Sa'ad, H., et al.
Molecular and Cellular Biology, 1801 (11), 1175-1183 (2010)
Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention.
Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson, Vinood B
Technology & Engineering, 476-476 (2011)