Merck
W317100
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl acetate
natural, ≥95%, FG
別名:
(3Z)-C-3-ヘキセニルアセタート, 3-ヘキセン-1-オール, 葉から検出されたアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥21,000
1 KG
¥141,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥21,000
1 KG
¥141,000
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS番号:
分子量:
142.20
FEMA番号:
3171
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.197
NACRES:
NA.21
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
300
400
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
75-76 °C/23 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; green; fruity; sweet
SMILES記法
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI Key
NPFVOOAXDOBMCE-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
cis-3-Hexenylacetate (Leaf acetate) is a volatile compound with a citrus, passion fruit, and flowery aroma [1]. As a flavor and fragrance ingredient, it is commonly used in food, beverages, and perfumes. Leaf acetate is used to flavor alcoholic beverages(2).
アプリケーション
cis-3-Hexenyl acetate:
  • Contribute to the complex aroma of olive oil. [2]
  • Found to be one of the key compounds for strawberry taste and aroma. [3]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F
引火点(℃)
57 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W317100-BULK-K:
W317100-SAMPLE-K:
W317100-100G-K:
W317100-1KG-K:
W317100-VAR-K:
W317100-25G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
The role of phenolic compounds on olive oil aroma release
Genovese A, et al.
Food Research International, 112, 319-327 (2018)
Quality assessment of strawberries (Fragaria species)
Azodanlou R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(3), 715-721 (2003)
Influence of the cultivation system in the aroma of the volatile compounds and total antioxidant activity of passion fruit
Janzantti NS, et al.
LWT--Food Science and Technology, 46(2), 511-518 (2012)