Merck
W287407
Sigma-Aldrich
フェニルアセトアルデヒド
≥95%, FCC, FG
別名:
α-トルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CHO
CAS番号:
分子量:
120.15
FEMA番号:
2874
Beilstein:
385791
EC Number:
欧州評議会番号:
116
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
eCl@ss:
39023706
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.030
NACRES:
NA.21
官能:
chocolate; green; honey; hyacinth
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
詳細
may contain Citric acid
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; green; honey; hyacinth
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
InChI Key
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenylacetaldehyde is an important aroma volatile found in tomato and roses.[1] It has also been identified in potato[2], roasted cocoa beans[3] and honey.[4] Phenylacetaldehyde is also a potent moth attractant.[5][6]
生物化学的/生理学的作用
5.0 ppmで味覚があります。
その他情報
天然存在状況:リンゴ, アプリコット, ビルベリ-(ブル-ベリ-の一種), チェリ-, グレ-プフル-ツ, グアバ, オレンジピ-ル, 桃, レ-ズン, ブドウ, アスパラガス, ブラックベリ-, パパイヤ, メロン, キャベツ, ピ-マン, セロリの葉。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
154.4 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
68 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W287407-BULK-K:
W287407-SAMPLE-K:
W287407-SAMPLE:
W287407-VAR-K:
W287407-1KG:
W287407-10KG:
W287407-5KG-K:4548173973777
W287407-5KG:
W287407-10KG-K:4548173973753
W287407-1KG-K:4548173973760
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A review of volatile analytical methods for determining the botanical origin of honey.
Cuevas-Glory LF, et al.
Food Chemistry, 103(3), 1032-1043 (2007)
Phenylacetaldehyde: a chemical attractant for common green lacewings (Chrysoperla carnea sl, Neuroptera: Chrysopidae).
Toth MIKLOS, et al
European Journal of Entomology, 103(1), 267-267 (2006)
Tomato phenylacetaldehyde reductases catalyze the last step in the synthesis of the aroma volatile 2-phenylethanol.
Tieman DM, et al.
Phytochemistry, 68(21), 2660-2669 (2007)
Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and to blacklight traps.
Cantelo WW and Jacobson M.
Environmental Entomology, 8(3), 444-447 (1979)
Characterization of some volatile potato components.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 538-539 (1970)