グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −26°, neat
精製方法
triple-distillation
由来
USA origin
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
peppermint
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W284823-1KG-K:
W284823-BULK:
W284823-SAMPLE-K:
W284823-9KG:
W284823-1KG:
W284823-4KG-K:
W284823-SAMPLE:
W284823-4KG:
W284823-VAR-K:
W284823-VAR:
W284823-BULK-K:
W284823-9KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.