Merck
60987
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
natural, from Mentha spicata L.
別名:
スペアミント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
由来生物
Mentha spicata L.
品質
natural
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.50
bp
228 °C (lit.)
密度
0.950 g/cm3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spearmint oil is extracted from aerial parts of Mentha spicata L. Spearmint oil has antimicrobial property. This essential oil is used in toothpaste as a flavoring ingredient. In addition, spearmint oil is also used in chewing gum and medicines.
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
60987-10ML:
60987-BULK:
60987-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Allergic contact cheilitis from spearmint oil.
Skrebova N, et al.
Contact Dermatitis, 39(1), 35-36 (1998)
Chemical composition, and antioxidant and antimicrobial activities of essential oil of spearmint (Mentha spicata L.) from Pakistan.
Hussain A I, et al.
J. Essent. Oil Res., 22(1), 78-84 (2010)