Merck
W274402
Sigma-Aldrich
6-メチルキノリン
≥98%, FG
別名:
p-トルキノリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N
CAS番号:
分子量:
143.19
FEMA番号:
2744
Beilstein:
110336
EC Number:
欧州評議会番号:
2339
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.042
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.614 (lit.)
bp
256-260 °C (lit.)
密度
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
leather
SMILES記法
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
InChI Key
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W274402-BULK:
W274402-SAMPLE:
W274402-VAR:
W274402-1KG:
W274402-100G:
W274402-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Rothenburger et al.
Applied and environmental microbiology, 59(7), 2139-2144 (1993-07-01)
Selective culturing of pseudomonads that could degrade quinoline led to enrichment cultures and pure cultures with expanded substrate utilization and transformation capabilities for substituted quinolines in immobilized and batch cultures. Immobilized cells of the pseudomonad cultures rapidly transformed quinolines to
C E Scharping et al.
Carcinogenesis, 14(5), 1041-1047 (1993-05-01)
The hepatic microsomal metabolism of the carcinogenic 8-methylquinoline (8MQ) and its noncarcinogenic isomer, 6-methylquinoline (6MQ), were compared for preparations from control rats and rats pretreated with phenobarbital or 3-methylcholanthrene. For each compound the alcohol was the major metabolite, constituting 50-75%