Merck
W263818
Sigma-Aldrich
Linalyl benzoate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H22O2
CAS番号:
分子量:
258.36
FEMA番号:
2638
EC Number:
欧州評議会番号:
654
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.771
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(=O)c1ccccc1)C=C
InChI
1S/C17H22O2/c1-5-17(4,13-9-10-14(2)3)19-16(18)15-11-7-6-8-12-15/h5-8,10-12H,1,9,13H2,2-4H3
InChI Key
BTJXBZZBBNNTOV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W263818-1KG-K:4548173971186
W263818-SAMPLE-K:
W263818-BULK-K:
W263818-SAMPLE:
W263818-1KG:
W263818-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 977-981 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl benzoate when used as a fragrance ingredient is presented.
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 989-993 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl cinnamate when used as a fragrance ingredient is presented.