Merck
W259378
Sigma-Aldrich
インドール
natural, ≥97%, FG
別名:
1H-ベンゾ[b]ピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,750
25 G
¥56,090
100 G
¥160,000
¥18,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,750
25 G
¥56,090
100 G
¥160,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N
CAS番号:
分子量:
117.15
FEMA番号:
2593
Beilstein:
107693
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
14.007
NACRES:
NA.21
¥18,750
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
pungent; animalic; floral
SMILES記法
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI Key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W259378-VAR:
W259378-25G-K:
W259378-5G-K:
W259378-BULK-K:
W259378-VAR-K:
W259378-BULK:
W259378-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.