Merck
W256811
Sigma-Aldrich
ヘキシル酪酸塩
natural, ≥98%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2(CH2)5CH3
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2568
EC Number:
欧州評議会番号:
271
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.045
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
FG
Halal
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
coconut
官能
green; fruity; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W256811-SAMPLE-K:
W256811-100G:4548173970752
W256811-BULK:
W256811-25G:
W256811-SAMPLE:
W256811-100G-K:
W256811-VAR-K:
W256811-1KG-K:
W256811-1KG:4548173970769
W256811-VAR:
W256811-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage