グレード
FG
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
蒸気密度
3 (20 °C, vs air)
蒸気圧
73 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
シェルフライフ
60 mo.
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
官能
fruity; ethereal
SMILES記法
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- OSMAC(1 系統多化合物)戦略により発見された海洋由来の真菌 Penicillium velutinum ZK-14 から得られた新しいピペラジン誘導体、ヘルバミド B-C:海洋真菌から新しい生物活性化合物を単離する溶媒として酢酸エチルが利用されており、これは創薬および天然物研究における重要な役割を示しています(Borkunov et al., 2024)。
- 温度 283.15~323.15 K における 13 種類の純溶媒中のエプレレノンの熱力学的分析:この論文では、酢酸エチル中の医薬品化合物の溶解度と熱力学に関する包括的なデータを提供し、医薬品製剤におけるその重要性を示しています(Liu et al., 2024)。
- Adinandra nitida Merr. ex Li の葉から抽出した総フラボノイドによる NADPH の恒常性の崩壊は、非小細胞肺癌細胞において活性酸素種依存性の p53 活性化を誘発し、アポトーシスを引き起こす:生物活性フラボノイドの抽出に酢酸エチルが使用され、肺癌細胞に対するアポトーシス促進効果を示すことで、癌治療の研究に貢献しています(Lan et al., 2024)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W241415-1KG-K:4548173283678
W241415-5KG:4548173283685
W241415-SAMPLE-K:
W241415-5KG-K:4548173283692
W241415-VAR-K:
W241415-10KG-K:4548173283654
W241415-BULK-K:
W241415-10KG:4548173283647
W241415-1KG:4548173283661
W241415-SAMPLE:
この製品を見ている人はこちらもチェック