The E: Z ratio is not a specification tested for this product.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
6.8 (vs air)
蒸気圧
0.07 mmHg ( 20 °C)
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.907 g/cm3 at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; rose; sweet
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
InChI Key
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W250902-BULK-K:
W250902-SAMPLE-K:
W250902-10KG-K:
W250902-SAMPLE:
W250902-5KG:
W250902-VAR-K:
W250902-1KG-K:
W250902-10KG:
W250902-1KG:
W250902-5KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック