Merck
W247618
Sigma-Aldrich
メチルイソオイゲノール
≥98%, FG
別名:
1,2-ジメトキシ-4-プロペニルベンゼン, イソオイゲニルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥10,900
1 KG
¥17,100
10 KG
¥135,000
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥10,900
1 KG
¥17,100
10 KG
¥135,000
About This Item
化学式:
CH3CH=CHC6H3(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
178.23
FEMA番号:
2476
EC Number:
欧州評議会番号:
186
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.013
NACRES:
NA.21
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
262-264 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
spicy
SMILES記法
COc1ccc(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
InChI Key
NNWHUJCUHAELCL-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl isoeugenol is one of the main components found in the essential oil extracted from Acorus calamus[1], bark of Croton malambo[2] and rhizomes of Zingiber zerumbet, Hedychium coronarium and Etlingera cevuga.[3]
アプリケーション
Methyl isoeugenol can be used as a natural food flavor in food industries.[4][5]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W247618-1KG-K:4548173969879
W247618-VAR-K:
W247618-10KG:
W247618-BULK-K:
W247618-250G:
W247618-250G-K:4548173969886
W247618-SAMPLE:
W247618-SAMPLE-K:
W247618-10KG-K:4548173969862
W247618-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anxiolytic and antidepressant like effects of natural food flavour (E)-methyl isoeugenol
Fajemiroye JO, et al.
Food & Function, 5(8), 1819-1828 (2014)
Hypotensive and vasorelaxant effects of (E)-Methyl isoeugenol: A naturally occurring food flavour
Fajemiroye JO, et al.
Food And Chemical Toxicology, 70, 214-221 (2014)
Major constituents and antimicrobial activity of Korean herb Acorus calamus.
Kim WJ, et al.
Natural product research, 25(13), 1278-1281 (2011)
Aromatic plants of French Polynesia. I. Constituents of the essential oils of rhizomes of three Zingiberaceae: Zingiber zerumbet Smith, Hedychium coronarium Koenig and Etlingera cevuga Smith.
Lechat-Vahirua I, et al.
J. Essent. Oil Res., 5(1), 55-59 (1993)
[In vitro study of the expectorant effect of phenylpropane derivatives of hazelwort. 12. Active substances form Asarum europaeum. L].
L Gracza
Planta medica, 42(2), 155-159 (1981-06-01)