Merck
W229318
Sigma-Aldrich
酢酸シンナミル
≥98%, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
176.21
FEMA番号:
2293
EC Number:
欧州評議会番号:
208
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.018
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cinnamon; spicy; floral; sweet
SMILES記法
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
InChI Key
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W229318-10KG-K:
W229318-1KG:
W229318-25KG:
W229318-SAMPLE:
W229318-VAR-K:
W229318-5KG:
W229318-SAMPLE-K:
W229318-10KG:
W229318-5KG-K:
W229318-1KG-K:
W229318-BULK-K:
W229318-25KG-K:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emilie Deletre et al.
Parasites & vectors, 8, 316-316 (2015-06-13)
Laboratory and field studies showed that repellent, irritant and toxic actions of common public health insecticides reduce human-vector contact and thereby interrupt disease transmission. One of the more effective strategies to reduce disease risk involves the use of long-lasting treated