Merck
W359807
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-4-プロピルフェノール
≥99%, FG
別名:
4-プロピルグアイアコール, ジヒドロオイゲノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CH2CH2CH3)OH
CAS番号:
分子量:
166.22
FEMA番号:
3598
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.049
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
125-126 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
clove; spicy; phenolic; sweet
SMILES記法
CCCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-メトキシ-4-プロピルフェノールは、ボルドーワイン、燻液、カランダフルーツ{9 5}およびオレガノ中に認められた揮発性フェノールフレーバー化合物です。
アプリケーション
燻製風味、クローブ、シナモンおよびコショウのスパイシーなニュアンス、バニラ、フルーツのニュアンスのプロファイル強化などに利用できます。
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいがあります
10 ppmで味があります
その他情報
天然の存在:魚肉、豚肉、ブランデ-、マテ、ラム、ウイスキ-、茶、シェリ-酒。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W359807-VAR-K:
W359807-1KG-K:4548173979311
W359807-SAMPLE:
W359807-100G:
W359807-1KG:
W359807-100G-K:4548173979304
W359807-BULK-K:
W359807-5KG-K:4548173979328
W359807-SAMPLE-K:
W359807-5KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Evan A Larson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1908-1918 (2018-06-28)
Dopant-assisted atmospheric pressure chemical ionization (dAPCI) is a soft ionization method rarely used for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The current study combines GC-dAPCI with tandem mass spectrometry (MS/MS) for analysis of a complex mixture such as lignin pyrolysis analysis. To
Chemometric tools for identification of volatile aroma-active compounds in oregano.
Bansleben AC, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395(5), 1503-1503 (2009)
Ju Yeon Lee et al.
Food chemistry, 220, 289-294 (2016-11-20)
The effects of eugenol, isoeugenol, coniferylaldehyde, and dihydroeugenol on the riboflavin-sensitized photooxidation of α-terpinene in methanol were studied. Riboflavin greatly accelerated α-terpinene oxidation in methanol during light illumination, resulting in two major oxidation products (p-cymene and ascaridole). The results clearly
ChemSensor classification of red wines.
Dirinck I, et al.
Developments in food science, 43, 521-524 (2006)
Study of a commercial liquid smoke flavoring by means of gas chromatography/mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy.
Guillen MD, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(2), 463-468 (1995)