This product does not contain palm oil.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
密度
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
banana; fruity; floral; pineapple
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244910-100G-K:
W244910-100G:
W244910-1KG:
W244910-1KG-K:
W244910-BULK-K:
W244910-SAMPLE:
W244910-4KG:
W244910-VAR-K:
W244910-4KG-K:
W244910-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック