Merck
W255900
Sigma-Aldrich
ヘキサン酸
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
別名:
カプロン酸, 酸C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2559
Beilstein:
773837
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
cheese; fatty; sour
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
cheese; fatty; sour
SMILES記法
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study presents a method for detecting pesticide residues in soybeans, involving the use of hexanoic acid in the extraction process, which enhances sensitivity and accuracy in residue analysis (Petrarca et al., 2024).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W255900-25KG-K:
W255900-10KG-K:
W255900-BULK-K:
W255900-1KG-K:
W255900-SAMPLE-K:
W255900-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)