W242209
安息香酸エチル
≥99%, FCC, FG
別名:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.17 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 44 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
914 °F
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W242209-25KG:
W242209-VAR-K:
W242209-25KG-K:4548173969046
W242209-10KG-K:4548173969022
W242209-SAMPLE:
W242209-SAMPLE-K:
W242209-1KG-K:4548173969039
W242209-10KG:
W242209-BULK-K:
W242209-1KG:
アクティブなフィルタ